Merck
665371
Sigma-Aldrich
3-氨基-6-氯哒嗪
97%
别名:
6-氯-3-氨基-1,2-哒嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4ClN3
CAS号:
分子量:
129.55
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
97%
mp
213-215 °C (dec.)
SMILES 字串
Nc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChI 密鑰
DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)