Merck
665010
Sigma-Aldrich
2,2′-双[(S-1,1′-联萘-2,2′-二甲基)膦基]二乙胺
97%
别名:
双(S-2-(4,5-二氢-3H-联萘并[1,2-c;2′,1′-e]-磷杂庚英并)乙基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H41NP2
分子量:
693.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
230-236 °C
官能团
amine
phosphine
SMILES字符串
C(CP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)NCCP6Cc7ccc8ccccc8c7-c9c(C6)ccc%10ccccc9%10
InChI
1S/C48H41NP2/c1-5-13-41-33(9-1)17-21-37-29-50(30-38-22-18-34-10-2-6-14-42(34)46(38)45(37)41)27-25-49-26-28-51-31-39-23-19-35-11-3-7-15-43(35)47(39)48-40(32-51)24-20-36-12-4-8-16-44(36)48/h1-24,49H,25-32H2
InChI key
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
法律信息
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 许可销售,仅限于研究目的。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Asymmetric hydrogenation plays an important role in today’s synthesis world. Knowles and Noyori pioneered this field and were rewarded with the Nobel Prize in 2001 for their work.