Merck
664804
Sigma-Aldrich
3-(4-氯苯基)苯甲醛
97%
别名:
4′-氯[1,1′-联苯]-3-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4C6H4CHO
分子量:
216.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
56-60 °C
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-9H
InChI 密鑰
JIBHWLKAALCSRU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)