Merck
663697
Sigma-Aldrich
5′-氟-2′-羟基苯丙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9FO2
CAS号:
分子量:
168.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
35-39 °C
SMILES字符串
CCC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-8(11)7-5-6(10)3-4-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
InChI key
OLVYYKLFIUGMCW-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
217.4 °F - closed cup
闪点(°C)
103 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)