Merck
662496
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)苯硫醇
96%
别名:
4-甲基硫代硫代苯酚, 4-甲硫基苯硫酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8S2
CAS号:
分子量:
156.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
96%
品質等級
化驗
96%
mp
19-23 °C
官能基
thioether
SMILES 字串
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)