solid
mp
130-135 °C
SMILES 字串
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI 密鑰
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3