Merck
659991
Sigma-Aldrich
1,3-二叔丁基咪唑鎓四氟硼酸盐
95%
别名:
1,3-双(叔丁基)-4,5-二氢-1H-咪唑鎓四氟硼酸盐, N,N′-双(叔丁基)二氢咪唑鎓四氟硼酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H23N2 · BF4
分子量:
270.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)N1CC[N+](=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h9H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
UWHWVDXEPKIADD-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Reactant for preparation of silver and rhodium complexes of stable monomeric imidazolidinylidenes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)