Merck
659479
Sigma-Aldrich
4-(4-硝基苯氧基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4OC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
259.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
238-242 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
InChI 密鑰
XTVBFFGZCMYUJX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)