Merck
659045
Sigma-Aldrich
3-(4-溴苯基)-1-苯基吡唑-4-丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H15BrN2O2
分子量:
371.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
156-161 °C
SMILES字符串
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-9-6-13(7-10-15)18-14(8-11-17(22)23)12-21(20-18)16-4-2-1-3-5-16/h1-7,9-10,12H,8,11H2,(H,22,23)
InChI key
XQKUUAKMGDILQK-UHFFFAOYSA-N
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)