Merck
658588
Sigma-Aldrich
4,6-二甲氧基-3-甲基吲哚
97%
别名:
4,6-二甲氧基-3-甲基-1H-吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13NO2
CAS号:
分子量:
191.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
83-86 °C
SMILES字符串
COc1cc(OC)c2c(C)c[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-6-12-9-4-8(13-2)5-10(14-3)11(7)9/h4-6,12H,1-3H3
InChI key
JWWAWAORLJVTLE-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Acid-catalyzed reactions with ketones
  • Synthesis of pyrrolo[1,2-a]indoles
  • Synthesis of indolo[2,3-c]quinolines
  • Nitration and oxidative dimerization reactions with nitric acid
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)