About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10BrNO3
CAS号:
分子量:
296.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
160-164 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H10BrNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChI key
JLFDJAGKPSZXGN-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3