Merck
658065
Sigma-Aldrich
2-[(4′-(2-甲氧基乙基)苯氧基)甲基]苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19BO4
分子量:
286.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
92-96 °C
SMILES字符串
COCCc1ccc(OCc2ccccc2B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-6-8-15(9-7-13)21-12-14-4-2-3-5-16(14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
InChI key
AIHKULKLGCOJRY-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)