Merck
657948
Sigma-Aldrich
3,3-二甲氧基丙腈
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2CHCH2CN
CAS号:
分子量:
115.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
方案
90%
杂质
≤10% cis and trans 3-Methoxypropenenitrile
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
沸点
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)