Merck
657840
Sigma-Aldrich
1-(2,4-二氯苄基)哌嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14Cl2N2
CAS号:
分子量:
245.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.571
密度
1.255 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Clc1ccc(CN2CCNCC2)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI 密鑰
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter