About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO3
CAS号:
分子量:
215.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
108-112 °C
官能团
amine
hydroxyl
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CO)CCCC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-11(8-13)6-4-5-7-11/h13H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI key
KORMKULLVQEUDG-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3