Merck
657557
Sigma-Aldrich
3-甲酰-5-异丙氧基苯基硼酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13BO4
分子量:
208.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
113-118 °C
SMILES 字串
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
InChI 密鑰
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)