Merck
657514
Sigma-Aldrich
3-溴-5-丙氧基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BBrO3
分子量:
258.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
159-164 °C
SMILES 字串
CCCOc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-3-14-9-5-7(10(12)13)4-8(11)6-9/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
OHFYAFQVSGUNME-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)