Merck
657271
Sigma-Aldrich
4-丙氧基-2,3,5,6-四氟苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9BF4O3
分子量:
251.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
134-143 °C
SMILES字符串
CCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-2-3-17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h15-16H,2-3H2,1H3
InChI key
IDDYYTHVGIJBNA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)