Merck
657174
Sigma-Aldrich
1,6-双(对乙酰氧羰基苯氧基)己烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H26O8
分子量:
442.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
成份
dimer, <20%
SMILES 字串
CC(=O)OC(=O)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(=O)OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C24H26O8/c1-17(25)31-23(27)19-7-11-21(12-8-19)29-15-5-3-4-6-16-30-22-13-9-20(10-14-22)24(28)32-18(2)26/h7-14H,3-6,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
UPRXYEYFWUUHHL-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成可生物降解聚合物的单体前体,其中该生物降解聚合物可应用于多种给药系统。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Matt J Kipper et al.
Biomaterials, 23(22), 4405-4412 (2002-09-11)
The fabrication, morphological characterization, and drug release kinetics from microspheres of three bioerodible polyanhydrides, poly[1,6-bis(p-carboxyphenoxy)hexane] (poly(CPH)), poly(sebacic anhydride) (poly(SA)), and the copolymer poly(CPH-co-SA) 50:50 (CPH:SA 50:50) is reported. The fabrication technique yields microspheres with different morphologies for each of the