Merck
656720
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,6-二氯嘧啶-5-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Cl2N3O
CAS号:
分子量:
192.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
208-224 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1c(Cl)nc(N)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2N3O/c6-3-2(1-11)4(7)10-5(8)9-3/h1H,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
GOJUJUVQIVIZAV-UHFFFAOYSA-N
應用
用作氨基酸和肽类似物的 N 端取代合成反应底物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Synthesis, 3159-3159 (2005)
相关内容
Aldehydes are perennially attractive building blocks due to their ability to easily react with many nucleophiles.