Merck
656232
Sigma-Aldrich
聚[(9,9-二-(2-乙基己基)-9H-芴-2,7-乙烯撑)-co-(1-甲氧基-4-(2-乙基己氧基)-2,5-苯撑乙烯撑)]
(95:5 mole ratio)
别名:
PFV
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C31H42)m(C17H24O2)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
solid
饋電比
(95:5 mole ratio)
螢光
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
具有高效率和发光性的发光聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3