Merck
656038
Sigma-Aldrich
2-氯-6-硝基-4-(三氟甲基)苯胺
97%
别名:
4-氨基-3-氯-5-硝基三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(CF3)(NO2)NH2
CAS号:
分子量:
240.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
65-69 °C
SMILES字符串
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
InChI key
JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)