化驗
97%
折射率
n20/D 1.522
bp
98-100 °C/0.6 mmHg
密度
1.532 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
InChI 密鑰
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup