Merck
655929
Sigma-Aldrich
2-氯-4-(三氟甲氧基)苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3COC6H3(Cl)NH2
CAS号:
分子量:
211.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.428
bp
94-96 °C/11 mmHg
密度
1.524 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI 密鑰
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)