Merck
655813
Sigma-Aldrich
6-(1,3-苯并二氧杂环戊-5-基)-2-吡啶甲醛
97%
别名:
6-(苯并[1,3]二氧杂-5-基)吡啶-2-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NO3
分子量:
227.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
mp
117-122 °C
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-7-10-2-1-3-11(14-10)9-4-5-12-13(6-9)17-8-16-12/h1-7H,8H2
InChI key
XITSUEJTFNGOIW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)