Merck
655724
Sigma-Aldrich
9H-咔唑-2-硼酸频哪醇酯
90%
别名:
2-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)-9H-咔唑, 9H-咔唑-2-基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20BNO2
分子量:
293.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3
InChI 密鑰
RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
其他說明
残留物为咔唑
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)