Merck
655279
Sigma-Aldrich
反式-2,5-二甲氧基肉桂酰胺
97%
别名:
3-(2,5-二甲氧基苯基)-反式-2-丙烯酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
分子量:
207.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
InChI 密鑰
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)