Merck
655244
Sigma-Aldrich
2-氯-3-甲氧基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COC6H3(Cl)CHO
CAS号:
分子量:
170.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
53-58 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
XKLMLKSXPIITAL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)