Merck
654809
Sigma-Aldrich
3-甲基噻吩-2-羰基氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5ClOS
CAS号:
分子量:
160.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
216-220 °C
密度
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccsc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter