Merck
654698
Sigma-Aldrich
2-(4,5-二氢-1H-咪唑-2-基)酚
97%
别名:
2-(2-Hydroxyphenyl)-2-imidazoline, o-2-Imidazolin-2-yl-phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2O
CAS号:
分子量:
162.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
205-209 °C
SMILES 字串
Oc1ccccc1C2=NCCN2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-10-5-6-11-9/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
CSFVISOIQMHABM-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Polymer-anchored oxovanadium(IV) complex
  • α1-Adrenoceptor agonists
Reactant for:
  • Oxidative aromatization reactions of imidazolines
  • Intramolecular nitrogen-phosphorous interactions of phosphate esters
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)