化驗
97%
形狀
solid
mp
85-90 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8FNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-3-1-2-11(8-15)14-12/h1-8H
InChI 密鑰
WVQIFQHRRHZIGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3