About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N4 · HCl
CAS号:
分子量:
210.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
mp
173-182 °C
SMILES字符串
Cl.Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
InChI
1S/C9H10N4.ClH/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5,10H2;1H
InChI key
FEDYLAMMQSHIOY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3