Merck
653837
Sigma-Aldrich
3-氨基-4-氯苯腈
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NH2)CN
CAS号:
分子量:
152.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
87-91 °C
SMILES 字串
Nc1cc(ccc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
KRBRYJLBILJHAS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)