Merck
653519
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-苯基-5-噻唑甲酸乙酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2O2S
CAS号:
分子量:
248.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
169-173 °C (lit.)
官能团
ester
phenyl
SMILES字符串
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-11(15)10-9(14-12(13)17-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
InChI key
OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)