Merck
653500
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(4-溴苯基)噻唑-5-羧酸乙酯
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11BrN2O2S
分子量:
327.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
mp
204-208 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-11(16)10-9(15-12(14)18-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H2,14,15)
InChI 密鑰
HZNNHEOEYQXAAE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3