About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11NO3
CAS号:
分子量:
241.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
181-186 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-14-15-12-7-6-11(8-13(12)18-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChI key
JVUPJESJQYCFOB-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3