Merck
653330
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-哌嗪-1-基)-2-(呋喃-2-基)乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22N2O5
分子量:
310.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
184-188 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)17-8-6-16(7-9-17)12(13(18)19)11-5-4-10-21-11/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
ITLDLSSPUNZCOX-UHFFFAOYSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)