Merck
653012
Sigma-Aldrich
1-(2-氯-6-氟苄基)哌嗪
puriss., 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14ClFN2
分子量:
228.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
puriss.
方案
98%
折射率
n20/D 1.5470 (lit.)
n20/D 1.5470
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2042 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChI key
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)