Merck
652814
Sigma-Aldrich
1-(3-氯苄基)哌嗪
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15ClN2
CAS号:
分子量:
210.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.5582
bp
120-123 °C/1.5 mmHg (lit.)
120-123 °C/1.5 mmHg
密度
1.129 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Clc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
InChI 密鑰
JTEQMTYOCBFLNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter