Merck
652083
Sigma-Aldrich
4-[(4′-(2-甲氧基乙基)苯氧基)甲基]苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19BO4
分子量:
286.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
COCCc1ccc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-11-10-13-4-8-16(9-5-13)21-12-14-2-6-15(7-3-14)17(18)19/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3
InChI 密鑰
LZLHTPXZVHZUQB-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)