Merck
651575
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-氨甲基吡啶
97%
别名:
N-(叔丁氧羰基)-2-氨甲基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O2
分子量:
208.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5020 (lit.)
密度
1.0699 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccn1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
RKVWMMAKYQABGS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)