Merck
651567
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-氯嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4ClN3
CAS号:
分子量:
129.55
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
235-238 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
Nc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI key
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)