Merck
651478
Sigma-Aldrich
锑化镓
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
别名:
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
GaSb
CAS号:
分子量:
191.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
(single crystal substrate)
電阻係數
~0.1 Ω-cm
直徑× 厚度
2 in. × 0.5 mm
mp
710 °C
980 °C (lit.)
密度
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
半導體屬性
<100>
SMILES 字串
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
InChI 密鑰
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
物理性質
未掺杂的 P 型半导体,生长技术:液封直拉法,载流子浓度 = 1-2×10-17cm-3,蚀坑密度 <103cm-2
热膨胀:6.1×10-6/oK;热导率:270mW/cm.k (300K);迁移率 600~800cm2/V⋅s
外觀
立方晶系 (a = 6.095Å)
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
实验方案
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.