Merck
651141
Sigma-Aldrich
6-甲基-5-丙基-4(3H)-嘧啶酮
97%
别名:
6-甲基-5-丙基-4-嘧啶醇, 6-甲基-5-丙基-4-羟基嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O
分子量:
152.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
119-123 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCc1c(C)ncnc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
InChI key
UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)