Merck
651109
Sigma-Aldrich
2,6-二氟-3-(3′,5′-二甲氧基苄氧基)苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15BF2O5
分子量:
324.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
SMILES字符串
COc1cc(COc2ccc(F)c(B(O)O)c2F)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H15BF2O5/c1-21-10-5-9(6-11(7-10)22-2)8-23-13-4-3-12(17)14(15(13)18)16(19)20/h3-7,19-20H,8H2,1-2H3
InChI key
CKMBETHVNGWKIN-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)