Merck
650382
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 1,4-苯二酚
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
标记范围
0.5-1.5 mmol/g OH loading
粒径
50-100 mesh
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)