Merck
649368
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7NO4S
CAS号:
分子量:
249.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
276-280 °C
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)