化驗
96%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
CC(O)(C#C)c1ccccc1F
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-6-4-5-7-9(8)11/h1,4-7,12H,2H3
InChI 密鑰
OLJDZKKBLLNDGJ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup