Merck
648817
Sigma-Aldrich
6-甲基吡啶-2-硼酸 N-苯基二乙醇胺酯
别名:
6-甲基-2-吡啶硼酸 N-苯基二乙醇胺酯, 6-甲基-2-吡啶硼酸[2,2¢-(苯基亚氨基)二乙醇]酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19BN2O2
分子量:
282.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
SMILES字符串
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
InChI key
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
应用
可能含不定量的异丙醇和 N-苯基二乙醇胺稳定剂。
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)