Merck
648698
Sigma-Aldrich
2,6-二氟-3-甲基苯甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H2(F)2COCl
分子量:
190.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.4990 (lit.)
密度
1.3114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C8H5ClF2O/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)11)8(9)12/h2-3H,1H3
InChI key
LXCIIPPXRHOCQN-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)